Learn More
Sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197133 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10197133 50 g Frasco de vidrio 50 g
10157183 250 g Frasco de vidrio 250 g
10085053 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10197133 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.65€
    29.65€ / 50 g
    Ahorro 5.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina, 99 %, C10H16N2.H2SO4, número CAS-6283-63-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6283-63-2
Fórmula molecular C10H16N2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 262.33
Número MDL MFCD00012993
Clave InChI AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina;ácido sulfúrico
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 187.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales con grumos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.