Learn More
Sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413428 250 g 250 g
11403428 50 g 50 g
11493418 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17832.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6283-63-2 | C10H18N2O4S | 262.324 g/mol
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate is used for the spectrophotometric determination of drugs such as salbutamol sulphate, ritodrine hydrochloride and isoxsuprine hydrochloride containing phenolic group. It is also used in the analysis of drugs like dapsone hydrochloride, sulfamethoxazole and sulfadiazine containing aromatic amino group. Further, it is used as a color developer and film developer in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina se utiliza para la determinación espectrofotométrica de fármacos como el sulfato de salbutamol, el clorhidrato de ritodrina y el clorhidrato de isoxsuprina que contienen un grupo fenol. También se utiliza en el análisis de fármacos como clorhidrato de dapsona, sulfametoxazol y sulfadiazina que contienen un grupo amino aromático. Además, se utiliza como revelador del color y de películas en fotografía.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible a la luz y el aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6283-63-2
Fórmula molecular C10H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 262.324
Número MDL MFCD00012993
Clave InChI AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina;ácido sulfúrico
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Punto de fusión 183°C to 188°C
Cantidad 250 g
Beilstein 4219768
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.33
Porcentaje de pureza 97%