Learn More
N,N-Dietil-p-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10206061 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10435675 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10741325 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10025710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-05-0 | C10H16N2 | 164.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-05-0
Número MDL MFCD00007861
Clave InChI QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
PubChem CID 7120
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23.0°C
Densidad 0.9880g/mL
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H16N2
Fórmula lineal (CH3CH2)2NC6H4NH2
Índice de refracción 1.5690 to 1.5730 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.988
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso molecular (g/mol) 164.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.