Learn More
N,N-Dietil(2-cloro-1,1,2-trifluoroetil)amina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338386 5 g 5 g
11348386 25 g 25 g
11358386 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17330.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 357-83-5 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357-83-5
Fórmula molecular C6H11ClF3N
Peso molecular (g/mol) 189.606
Número MDL MFCD00054672
Clave InChI BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane
PubChem CID 136184
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dietil-1,1,2-trifluoroetanamina
SMILES CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Densidad 1.19
Punto de ebullición 38°C (10 mmHg)
Fórmula lineal ClFCHCF2N(CH2CH3)2
Cantidad 5 g
Número UN UN3267
Beilstein 1098675
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.61
Porcentaje de pureza 90%