Learn More
N,N-Dietil-1,4-butanediamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489410 5 g 5 g
11479410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50278.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27431-62-5 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
N,N-Diethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dietil-1,4-butanediamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27431-62-5
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.262
Número MDL MFCD00014836
Clave InChI JILXUIANNUALRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobutyl diethylamine, 4-diethylaminobutylamine, 4-diethylamino butylamine, n1,n1-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethyl-1,4-butanediamine, n 1 ,n 4-diethylputrescine, 1,4-butanediamine, n,n-diethyl, diethylaminobutylamine, acmc-1cneh
PubChem CID 117976
Nombre IUPAC N',N'-dietilbutano-1,4-diamina
SMILES CCN(CC)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-1,4-butanediamine
Densidad 0.83
Punto de ebullición 72°C to 24°C (10 mmHg)
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 96%