Learn More
N,N-Dietil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373297 500 mL 500 ml
11363297 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13888.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
3-Diethylaminopropylamine is used as a solvent, extraction agents and organic synthesis intermediates, dyes, pigments, surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-dietilaminopropilamina se utiliza como disolvente y agente de extracción, y sirve de intermedio en síntesis orgánica, colorantes, pigmentos y agente activos superficiales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-78-9
Fórmula molecular C7H18N2
Peso molecular (g/mol) 130.24
Número MDL MFCD00008218
Clave InChI QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
PubChem CID 61011
Nombre IUPAC N',N'-dietilpropano-1,3-diamina
SMILES CCN(CC)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-1,3-propanediamine
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.826
Punto de ebullición 168°C to 171°C
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Fórmula lineal (CH3CH2)2N(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.442
Cantidad 500 mL
Número UN UN2684
Beilstein 741879
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%