Learn More
N,N-Dibutilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383017 5 g 5 g
11393017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13390.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-29-6
Fórmula molecular C14H23N
Peso molecular (g/mol) 205.35
Número MDL MFCD00035799
Clave InChI FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
PubChem CID 61154
Nombre IUPAC N,N-dibutilanilina
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dibutylaniline
Densidad 0.906
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2210422
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.35
Porcentaje de pureza 97%