Learn More
N,N-Dibencilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494767 100 g 100 g
15484767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32091.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 91-73-6 | C20H19N | 273.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-73-6
Fórmula molecular C20H19N
Peso molecular (g/mol) 273.38
Número MDL MFCD00022015
Clave InChI ISGXOWLMGOPVPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzylaniline, n-phenyldibenzylamine, aniline, n,n-dibenzyl, benzenemethanamine, n-phenyl-n-phenylmethyl, dibenzylamine, n-phenyl, benzenamine, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylaniline, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylanilin, bisbenzylphenylamine, aniline, dibenzyl
PubChem CID 66681
Nombre IUPAC N,N-dibencilanilina
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dibenzylaniline
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 180°C (1 mmHg)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.37
Porcentaje de pureza 99%