Learn More
N,N-Di-n-octilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352539 1 g 1 g
11362539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26644.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3007-75-8 | C22H39N | 317.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3007-75-8
Fórmula molecular C22H39N
Peso molecular (g/mol) 317.56
Número MDL MFCD00155305
Clave InChI PTRSTXBRQVXIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-di-n-octylaniline, benzenamine, n,n-dioctyl, dioctylphenylamine, benzenamine,n,n-dioctyl
PubChem CID 137791
Nombre IUPAC N,N-dioctilanilina
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Di-n-octylaniline
Índice de refracción 1.5495
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.56
Porcentaje de pureza 98%