Learn More
N,N'-Di(1-naftil)-N,N'-difenilbenzidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478956 250 mg 250 miligramos
15411749 1 g 1 g
15421749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64502.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123847-85-8
Fórmula molecular C44H32N2
Peso molecular (g/mol) 588.754
Número MDL MFCD03093246
Clave InChI IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
PubChem CID 5069127
Nombre IUPAC N-[4-[4-(N-naftalen-1-ilanilino)fenil]fenil]-N-fenilnaftalen-1-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Punto de fusión 279°C to 283°C
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 8022378
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.75
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo