Learn More
N-n-Butildietanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342367 100 g 100 g
11352367 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09953.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.245 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-79-4
Fórmula molecular C8H19NO2
Peso molecular (g/mol) 161.245
Número MDL MFCD00002856
Clave InChI GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
Nombre IUPAC 2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-n-Butyldiethanolamine
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.968
Punto de ebullición 268°C to 272°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 1739642
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 98%