Learn More
N-N-Butildietanolamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-N-Butyldiethanolamine |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -70.0°C |
| Color | Marrón a marrón rojizo |
| Densidad | 0.9680g/mL |
| Punto de ebullición | 264.0°C to 278.0°C |
| Temperatura de inflamación | 143°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Show More |