Learn More
N,N,2,2-Tetrametilo-1,3-propanodiamina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10863381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10863381 100 g Frasco de vidrio 100 g
10351180 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10863381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210871000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53369-71-4
Fórmula molecular C7H18N2
Peso molecular (g/mol) 130.23
Clave InChI ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n,2,2-tetramethyl, n,n,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n-dimethylneopentanediamine, 3-amino-2,2-dimethylpropyl dimethylamine, n1,n1,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n1,n1,2,2-tetramethyl, acmc-209l6k, ksc597o9f, uldivzqlpbuhag-uhfffaoysa
PubChem CID 104477
Nombre IUPAC N',N',2,2-tetrametilpropano-1,3-diamina
SMILES CC(C)(CN)CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 155.0°C to 158.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Índice de refracción 1.4355
Cantidad 100 g
Beilstein 04,III,596
Gravedad específica 0.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.