Learn More
N-metilpiperidina, 99%
Código de producto. 13428348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13428348 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10001350 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10582521 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13428348 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127480010
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135,64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-67-5
Fórmula molecular C6H14ClN
Peso molecular (g/mol) 135.64
Número MDL MFCD00006491
Clave InChI QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
Nombre IUPAC 1-metilpiperidina
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Spécification
Nombre del producto químico o material N-Methylpiperidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 108.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4368 to 1.4388
Cantidad 1 L
Beilstein 20,16
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.