Learn More
N-Metildifenilamina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636841 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414210050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-82-9 | C13H13N | 183.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-82-9
Fórmula molecular C13H13N
Peso molecular (g/mol) 183.25
Número MDL MFCD00041900
Clave InChI DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyldiphenylamine, benzenamine, n-methyl-n-phenyl, methyldiphenylamine, n,n-diphenylmethylamine, diphenylamine, n-methyl, unii-b28zgh99ih, diphenyl methylamine, n-methyl-n-phenyl-aniline, b28zgh99ih, methyldiphenylamin
PubChem CID 11098
Nombre IUPAC N-metil-N-fenilanilina
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyldiphenylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7.6°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 296°C to 297°C
Temperatura de inflamación >093°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5N(CH3)C6H5
Índice de refracción 1.6215 to 1.6235
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6126
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyldiphenylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.