Learn More
N-metilcaprolactama, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453368 25 g 25 g
11463368 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17776.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127.187 g/mol
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-metilcaprolactam se utilizó para estudiar el mecanismo de inhibición de poli-[N-vinilcaprolactama] (PVCAP) y sus compuestos relacionados contra la formación de hidratos.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2556-73-2
Fórmula molecular C7H13NO
Peso molecular (g/mol) 127.187
Número MDL MFCD00003263
Clave InChI ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
Nombre IUPAC 1-metilazepan-2-ona
SMILES CN1CCCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcaprolactam
Densidad 0.991
Punto de ebullición 106°C to 108°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.18
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylcaprolactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylcaprolactam