Learn More
N-metilanilina, TRC
Código de producto. 30135121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135121 25 g 25 g
30133549 50 g 50 g
30003680 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28820525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-61-8
Fórmula molecular C7 H9 N
Peso molecular (g/mol) 107.15
Sinónimo Benzenamine, N-methyl- (9CI, ACI), Aniline, N-methyl- (8CI), N-Methylbenzenamine (ACI), (Methylamino)benzene, Anilinomethane, Methyl(phenyl)amine, Methylaniline, N-Methyl-N-phenylamine, N-Methylaniline, N-Methylphenylamine, N-Monomethylaniline, N-Phenyl-N-methylamine, N-Phenylmethylamine, NSC 3502
Nombre IUPAC N-metilanilina
SMILES CNc1ccccc1
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.