Learn More
N-Metilanilina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703891 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10408670 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10023223 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126270010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-61-8
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00008283
Clave InChI AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
Nombre IUPAC N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9870g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCH3
Índice de refracción 1.5694 to 1.5714
Cantidad 1 kg
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Índice Merck 15, 6093
Gravedad específica 0.987
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido