Learn More
N-Metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333297 2500 g 2.50 Kg
11313297 100 g 100 g
11323297 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11333297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13873.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metilanilina se utiliza en la preparación de N,N′-dimetilsulfinildianilina, al utilizar trietilamina y cloruro de tionilo como reactivos. También actúa como disolvente latente y de acoplamiento, y sirve como intermedio en colorantes y agroquímicos. Además de esto, se utiliza como antidetonante, un agente que desempeña un papel esencial en el aumento del número de octanos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, anhídridos ácidos, cloruros ácidos y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-61-8
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00008283
Clave InChI AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
Nombre IUPAC N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.989
Punto de ebullición 194°C to 197°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 2500 g
Número UN UN2294
Beilstein 741982
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6019
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98%