Learn More
N-metil-N-[(5-morfolin-4-iltien-2-il)metil]amina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 11356785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11356785 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10012414 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356785 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53446CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 879896-62-5
Fórmula molecular C10H16N2OS
Peso molecular (g/mol) 212.311
Número MDL MFCD09025876
Clave InChI LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-morfolin-4-iltiofen-2-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.32
Porcentaje de pureza 97%