Learn More
N-Metil-N-[(2-piperidin-1-ilpiridin-4-il)metil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10517474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517474 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10326954 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10517474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50346CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 879896-58-9
Fórmula molecular C12H19N3
Peso molecular (g/mol) 205.305
Número MDL MFCD09025859
Clave InChI CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 17851834
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-piperidin-1-ilpiridin-4-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 97%