Learn More
N-metil(difenilmetil)amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11479490 1 g 1 g
11489490 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11479490
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50327.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14683-47-7 | C14H15N | 197.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14683-47-7
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Número MDL MFCD00467853
Clave InChI SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
PubChem CID 411467
Nombre IUPAC N-metil-1,1-difenilmetanamina
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl(diphenylmethyl)amine
Punto de fusión 38°C to 42°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2096409
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%