Learn More
N - Metil - D - Glucamina Cristalina MP Biomedicals
Código de producto. 11404752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11404752 500 g
1 options
Código de producto. 11404752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219150690
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N - Methyl - D - Glucamine
CAS 6284-40-8
Fórmula molecular C7H17NO5
Cantidad 500 g
Sinónimo meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
Clave InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Forma física cristalino/a/s