Learn More
N-metil-D-glucamina, 100 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11414752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414752 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11414752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219150691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    226.80€ / 1 Kg
    Ahorro 12.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Used in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-glucamine
CAS 6284-40-8
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 1
Fórmula molecular C7H17NO5
Cantidad 1 kg
Sinónimo meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
Clave InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Grado Not Available
Forma física Polvo