Learn More
N-Metil(4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10537474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10537474 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10091674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10537474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62046CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 921938-85-4
Fórmula molecular C10H15N3O
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD09817509
Clave InChI SMECUBWISXUYSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, methyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, methyl 4-methyl 2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, n-methyl-1-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine
PubChem CID 24229654
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC2=C(N=C1)N(C)CCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%