Learn More
N-Metil-3,3-difenifilpropilamina, TRC
Código de producto. 30006801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006801 50 g 50 g
30007558 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30371050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28075-29-8
Fórmula molecular C16H19N
Peso molecular (g/mol) 225.33
Sinónimo N-Methyl-gamma-phenyl-benzenepropanamine, (3,3-Diphenylpropyl)methylamine
Nombre IUPAC N-metil-3,3-difenilpropan-1-amina
SMILES CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3,3-diphenylpropylamine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1517