Learn More
N-Metil-(2-tiomorfolinopirid-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11380677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11380677 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10624015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380677 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50546CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-66-7
Fórmula molecular C11H17N3S
Peso molecular (g/mol) 223.338
Número MDL MFCD09702364
Clave InChI KEXCZGSQJYTNRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, n-methyl-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229511
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-tiomorfolin-4-ilpiridin-4-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCSCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.34
Porcentaje de pureza 97%