Learn More
N-Metil-(1-metilindolin-5-il)metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10376664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376664 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10692665 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58746CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-81-6
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD09817499
Clave InChI QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
PubChem CID 24229592
Nombre IUPAC N-metil-1-(1-metil-2,3-dihidroindol-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 90%