Learn More
N-Metil-[1-(6-metilpirazin-2-il)piperid-3-il]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377333 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10205384 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377333 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59046DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 941716-84-3
Fórmula molecular C12H20N4
Peso molecular (g/mol) 220.32
Número MDL MFCD09879920
Clave InChI CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229603
Nombre IUPAC N-metil-1-[1-(6-metilpiracin-2-il)piperidin-3-il]metanamina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.32
Porcentaje de pureza 97%