Learn More
Ácido libre de N-lauroilsarcosina MP Biomedicals
Código de producto. 11474552 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11474552 500 g
1 options
Código de producto. 11474552 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219011090
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine
Nombre de nota Free Acid
CAS 97-78-9
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C15H29NO3
Número MDL MFCD00021749
Sinónimo Hamposyl L
Clave InChI BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(N-metildodecanamido)
Peso molecular (g/mol) 271.40
PubChem CID 7348
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.4