Learn More
N-lauroilsarcosina, 98,7 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 17871381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17871381 50 g 50 g
11438232 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17871381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219011050
CAS 97-78-9
Fórmula molecular C15H29NO3
Peso molecular (g/mol) 271.40
Número MDL MFCD00021749
Clave InChI BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Hamposyl L
PubChem CID 7348
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(N-metildodecanamido)
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine
Color Blanco
Forma física Blanco, sólido ceroso
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.7%
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Lauroylsarcosine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine