Learn More
N-Lauroilsarcosina, 97 % (grado ultra puro), sal sódica, MP Biomedicals
Código de producto. 11476471 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
11476471 50 g
1 options
Código de producto. 11476471 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219400950
CAS 137-16-6
Fórmula molecular C15H28NNaO3
Peso molecular (g/mol) 293.38
Número MDL MFCD00042728
Clave InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sarkosyl NL-97, Sodium N-lauroyl sarcosinate
PubChem CID 23668817
Nombre IUPAC 2-(N-metildodecanamido)acetato de sodio
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine, sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Grado Ultrapuro