Learn More
n-Hexilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435203 500 g 500 g
11415203 25 g 25 g
11425203 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12821.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1077-16-3 | C12H18 | 162.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1077-16-3
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.28
Número MDL MFCD00009526
Clave InChI LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylhexane, n-hexylbenzene, benzene, hexyl, hexane, 1-phenyl, unii-8e3d1a2bzp, 8e3d1a2bzp, phenylhexane, hexyl-benzen, 1-hexylbenzene, 4-hexylbenzene
PubChem CID 14109
Nombre IUPAC hexilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexylbenzene
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.861
Punto de ebullición 226°C to 227°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 1904786
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.28
Porcentaje de pureza 98%