Learn More
n-hexatriacontano, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354167 10 g 10 g
11344167 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11354167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031641.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 630-06-8 | C36H74 | 506.99 g/mol
n-Hexatriacontane is used as a paraffin wax and in candles. It is used as a key starting material for the preparation of lower alkanes by cracking. It is also used for example in road surfacing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-06-8
Fórmula molecular C36H74
Peso molecular (g/mol) 506.99
Número MDL MFCD00009413
Clave InChI YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexatriacontane, hexatriacontane, ch3-ch2 34-ch3, hexatriacontane, analytical standard, hexatriacontane, n, acmc-1b3b7, n-hexatriacontane 10g
PubChem CID 12412
ChEBI CHEBI:72688
Nombre IUPAC hexatriacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexatriacontane
Punto de fusión 76.2°C
Color Blanco
Densidad 0.779 g/mL
Punto de ebullición 497°C
Índice de refracción 1.4573
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.95
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Parafina