Learn More
n-hexano, + 97 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15743146 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15743146 2.5 L 2.50 litro
11934421 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15743146 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 445720025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3, C6H14, 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gettysolve-b, n-hexane, hexyl hydride, esani, heksan, skellysolve b, hexan, hexanes, dipropyl, hexanen
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95,0 °C
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Temperatura de inflamación -22°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,4732
Gravedad específica 0.659
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 97+%
Grado HPLC
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.