Learn More
n-hexadecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 LT
100 ML
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10112680 500 mL 500 ML
10449610 100 mL 100 ML
10023463 2.5 L 2.50 LT
15234614 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10112680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    161.00€ / 500 ml
    Ahorro 15.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
n-hexadecano, 99 %, C16H34, número de CAS: 544-76-3, n-cetano, n-hexadecano, hexadecano, cetano, ccris 5833, pentadecano, metilo, unii-f8z00shp6q, 2,5 l, 98,5 % mín. (GC), 01,172, 287,0 °C, 100,0, CHEBI:45296, incoloro, 0,7730 g/ml, 208-878-9, 135 °C, 226,44, puro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.44
Número MDL MFCD00008998
Clave InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nombre IUPAC hexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nombre del producto químico o material n-Hexadecane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18,0 °C
Color Incolora
Densidad 0.7730g/mL
Punto de ebullición 287.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)14CH3
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,172
Gravedad específica 0.773
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosidad 3.032 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.44
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexadecane
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Mention de danger
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.