Descripción
- El hexadecano se ha utilizado como material de cambio de fase (PCM) en la preparación de hexadecano/xGnP (nanoplaca de grafito exfoliado), un PCM compuesto cargado con xGnP. El hexadecano (n-hexadecano) es un hidrocarburo alifático de cadena larga. Es un combustible de referencia con el número de cetano 100 y se emplea para determinar el número de cetano de los combustibles diesel. Se ha descrito el mecanismo de la oxidación del hexadecano en la fase gaseosa. Se han determinado la densidad, la velocidad del sonido, la compresibilidad adiabática y la densidad del líquido comprimido del hexadecano. Se ha evaluado el rendimiento de los catalizadores de platino/zeolita para la hidroisomerización del n-hexadecano. La degradación térmica del n-hexadecano forma n-alcanos y 1-alquenos como productos clave.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexadecane |
| Color | Incoloro a blanco |
| Densidad | 0.77g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 1 L |
| Sinónimo | n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.4 |
| Porcentaje de pureza | 0.99 |
| Forma física | Líquidos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-Hexadecane
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Hexadecane