Learn More
n-hexadecano, >99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11401142 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11401142 100 mL
11421142 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401142 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219521880
n-Hexadecano ≥ 99 %, líquido
  • El hexadecano se ha utilizado como material de cambio de fase (PCM) en la preparación de hexadecano/xGnP (nanoplaca de grafito exfoliado), un PCM compuesto cargado con xGnP. El hexadecano (n-hexadecano) es un hidrocarburo alifático de cadena larga. Es un combustible de referencia con el número de cetano 100 y se emplea para determinar el número de cetano de los combustibles diesel. Se ha descrito el mecanismo de la oxidación del hexadecano en la fase gaseosa. Se han determinado la densidad, la velocidad del sonido, la compresibilidad adiabática y la densidad del líquido comprimido del hexadecano. Se ha evaluado el rendimiento de los catalizadores de platino/zeolita para la hidroisomerización del n-hexadecano. La degradación térmica del n-hexadecano forma n-alcanos y 1-alquenos como productos clave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-76-3
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.448
Número MDL MFCD00008998
Clave InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nombre IUPAC hexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecane
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.77g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 100 mL
Sinónimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.4
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Liquid
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-hexadecano
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .