Learn More
n-hexadecano, + 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445240 5 g 5 g
11455240 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11445240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044511.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.448 g/mol
Employed in industry as Adsorbents, Fuels and fuel additives. Also in Fabric, Textile, and Leather Products. Solvent, organic intermediate, ignition standard for diesel fuels. Fuels and Related Products. Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-76-3
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.448
Número MDL MFCD00008998
Clave InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nombre IUPAC hexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecane
Punto de fusión 18°C
Color Incolora
Densidad 0.773 g/mL
Punto de ebullición 287°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.4345
Cantidad 5 g
Beilstein 1736592
Información de solubilidad Soluble in alcohol,acetone,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.45
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane