Learn More
n-hexacosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398968 5 g 5 g
11318978 25 g 25 g
11308978 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11398968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042461.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-01-3
Fórmula molecular C26H54
Peso molecular (g/mol) 366.72
Número MDL MFCD00009354
Clave InChI HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
PubChem CID 12407
ChEBI CHEBI:32940
Nombre IUPAC Hexacosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexacosane
Punto de fusión 56°C to 58°C
Color Blanco
Olor Weak
Cantidad 5 g
Beilstein 1705609
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.72
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido