Learn More
n-Heptilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429833 25 g 25 g
11439833 100 g 100 g
11449833 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12969.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1078-71-3 | C13H20 | 176.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1078-71-3
Fórmula molecular C13H20
Peso molecular (g/mol) 176.303
Número MDL MFCD00009545
Clave InChI LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylheptane, benzene, heptyl, n-heptylbenzene, heptane, 1-phenyl, heptane, 1 or 7-phenyl, unii-12uc21c7sn, phenylheptane, heptyl-benzene, heptane, phenyl
PubChem CID 14115
Nombre IUPAC heptilbenceno
SMILES CCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptylbenzene
Punto de fusión -48°C
Punto de ebullición 230°C to 233°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1905782
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.3
Porcentaje de pureza 98%