Learn More
n-heptano, 99 %, para bioquímica, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12695047 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
12695047 1 L 1 LT
12662906 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 12695047 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 447070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    63.30€ / 1 litros
    Ahorro 5.20€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91.0°C
Densidad 0.6830g/mL
Punto de ebullición 98.0°C
Temperatura de inflamación −4°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.3850 to 1.3890
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,4694
Gravedad específica 0.683
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica