Learn More
n-heptadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323907 500 g 500 g
11343907 25 g 25 g
11333907 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11323907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031551.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
n-Heptadecane is used as an internal standard to study the first direct comparison of kava lactone extraction efficiencies. It plays an important role as a suspended solvent used for the extraction and concentration of essential oil. It is used as a precursor in the production of iminoctadine triacetate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-78-7
Fórmula molecular C17H36
Peso molecular (g/mol) 240.475
Número MDL MFCD00009002
Clave InChI NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
Nombre IUPAC heptadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptadecane
Punto de fusión 22°C
Densidad 0.778 g/mL
Punto de ebullición 302°C
Índice de refracción 1.4369
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.48
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de fusión baja
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane