Código de producto. 10656742
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10656742
25 mL
Frasco de vidrio
25 ML
10265960
100 mL
Frasco de vidrio
100 ml
11994391
500 mL
Frasco de vidrio
500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10656742
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
156240250
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-78-7 | C17 H36 | 240.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
629-78-7
Fórmula molecular
C17 H36
Peso molecular (g/mol)
240.47
Clave InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID
12398
ChEBI
CHEBI:16148
Nombre IUPAC
heptadecano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
n-Heptadecane
Punto de fusión
22.0°C to 24.0°C
Color
Incolora
Densidad
0.7780g/mL
Punto de ebullición
302.0°C
Temperatura de inflamación
148°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
98.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )1 5 CH3
Índice de refracción
1.4350 to 1.4370
Cantidad
25 mL
Beilstein
01,173
Gravedad específica
0.778
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula)
240.47
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Líquido después derretirse
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .