Learn More
n-Heptadecano, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425250 5 g 5 g
11415250 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044514.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-78-7
Fórmula molecular C17H36
Peso molecular (g/mol) 240.475
Número MDL MFCD00009002
Clave InChI NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
Nombre IUPAC heptadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptadecane
Punto de fusión 22°C
Densidad 0.7783 g/mL
Punto de ebullición 302°C
Índice de refracción 1.4369
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.48
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física cristalino/a/s