Learn More
n-heptacosano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322057 250 mg 250 miligramos
11312057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11322057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07796.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 593-49-7 | C27H56 | 380.745 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-49-7
Fórmula molecular C27H56
Peso molecular (g/mol) 380.745
Número MDL MFCD00009862
Clave InChI BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptacosane, unii-vp371w2gjs, vp371w2gjs, hexacosane, methyl, acmc-1aog8, qspl 047, qspl 073, heptacosane, analytical standard, ch3-ch2 25-ch3, heptacosane gc
PubChem CID 11636
ChEBI CHEBI:32941
Nombre IUPAC heptacosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptacosane
Punto de fusión 57°C to 60°C
Punto de ebullición 270°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1706242
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.74
Porcentaje de pureza 97%