Learn More
n-heneicosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385149 1 g 1 g
11395149 5 g 5 g
11305159 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11385149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18198.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296.583 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-94-7
Fórmula molecular C21H44
Peso molecular (g/mol) 296.583
Número MDL MFCD00009346
Clave InChI FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
Nombre IUPAC henicosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heneicosane
Punto de fusión 39°C to 43°C
Densidad 0.792
Punto de ebullición 100°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1748500
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.58
Porcentaje de pureza 99%