Código de producto. 10182951
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10182951
10 g
Frasco de vidrio
10 g
10086053
50 g
Frasco de vidrio
50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10182951
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
352770100
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026Inicie sesión para ver el stock
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-94-7 | C21 H44 | 296.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Identificatori chimici
CAS
629-94-7
Fórmula molecular
C21 H44
Peso molecular (g/mol)
296.58
Número MDL
MFCD00009346
Clave InChI
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID
12403
ChEBI
CHEBI:32931
Nombre IUPAC
henicosano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Nombre del producto químico o material
n-Heneicosane
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
39°C to 43°C
Color
Blanco
Punto de ebullición
100°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación
>110°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
97.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )1 9 CH3
Cantidad
10 g
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,,soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula)
296.58
Porcentaje de pureza
98%
Forma física
Trozos cristalinos, cristales o copos
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?