Learn More
N-etildiisopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459383 500 mL 500 ml
11449383 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11801.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etildiisopropilamina se utiliza para fabricar o formular productos industriales.También se utiliza en química orgánica como base.Actúa como reactivo selectivo en la alquilación de aminas secundarias a aminas terciarias por haluros de alquilo.Reacciona con los aceptores monoactivados de Michael para producir sulfones simétricos.Además, se utiliza para preparar el compuesto heterocíclico escorpionina por una reacción con dicloruro de disulfuro usando 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO) como catalizador.
Solubilidad
Miscible con agua y etanol.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, dióxido de carbono, cobre, latón, caucho, agentes oxidantes, nitratos, peróxidos, aldehídos y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7087-68-5
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD00008868
Clave InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyldiisopropylamine
Punto de fusión −46°C
Densidad 0.747
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.4135
Cantidad 500 mL
Beilstein 605301
Información de solubilidad Miscible with water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethyldiisopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Ethyldiisopropylamine