Learn More
N'-Etil-N,N-dimetiletilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362046 25 g 25 g
11352046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03180.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 123-83-1 | C6H18N2 | 118.22 g/mol
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de anfífilo trípode. La N′-etil-N,N-dimetiletilenodiamina se utiliza como catalizador para la aziridinación de olefina.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-83-1
Fórmula molecular C6H18N2
Peso molecular (g/mol) 118.22
Número MDL MFCD00009034
Clave InChI WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67162
Nombre IUPAC N-etil-N',N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CC[NH2+]CC[NH+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Densidad 0.818
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4225
Cantidad 25 g
Número UN UN2734
Beilstein 773675
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 98%